1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
H28047.06 H28047.03
H28047.06EA 138 EUR
H28047.06 H28047.03
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97%
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Purity: 97% CAS No.: 6009-50-3 Molecular Formula: C18H26O2Si2 Formula Weight: 330.57 MDL No.: MFCD09266190
Formule: C₁₈H₂₆O₂Si₂
MW: 330.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09266190
CAS nummer: 6009-50-3