Diphenylphosphinic chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Diphenylphosphinyl chloride
A11721.06
A11721.14
A11721.22
A11721.06EA
33.9
EUR
A11721.06
A11721.14
A11721.22
Diphenylphosphinic chloride ≥97%
Diphenylphosphinic chloride
Purity: 97+%
CAS No.: 1499-21-4
Molecular Formula: C12H10ClOP
Formula Weight: 236.64
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₀ClOP MW: 236.63 g/mol Kookpunt: 210…212 °C (8 mmHg) Smeltpunt: ∼ 20 °C Dichtheid: 1.242 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002077 CAS nummer: 1499-21-4 EINECS: 216-107-2 UN: 3265 ADR: 8 II |