Synperonic® F68
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: PEG-PPG-PEG, Kolliphor® P 188, Synperonic® F68, Lutrol® F68, Pluronic® F-68
35724.01 35724.02
SERA35724.01EA 29 EUR
SERA35724.01 SERA35724.02
Synperonic® F68
Poloxamer 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68)
Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082049
CAS nummer: 9003-11-6