2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22594.03 B22594.06 B22594.14
B22594.03EA 77.5 EUR
B22594.03 B22594.06 B22594.14
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6813-38-3 Molecular Formula: C12H8N2O4 Formula Weight: 244.21 Melting Point: 310° MDL No.: MFCD00015430
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
Smeltpunt: >310 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015430
CAS nummer: 6813-38-3