Carbenicillin disodium salt
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
A1491.0005 A1491.0010
A1491.0005EA 139 EUR
A1491.0005 A1491.0010
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077683
CAS nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8