Carbenicillin disodium salt
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
15875.01
15875.02
15875.03
SERA15875.01EA
0
EUR
SERA15875.01
SERA15875.02
SERA15875.03
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Formule:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00077683 CAS nummer: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |