6-Azauracil ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
A14389.14 A14389.06
A14389.14EA 178 EUR
A14389.14 A14389.06
6-Azauracil ≥98%
6-Azauracil
Purity: 98% CAS No.: 461-89-2 Molecular Formula: C3H3N3O2 Formula Weight: 113.08 Melting Point: 274-282° Beilstein Reference: 116472
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113.08 g/mol
Smeltpunt: 274…282 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006456
CAS nummer: 461-89-2
EINECS: 207-318-0