Methyl green zinc chloride salt
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
29295.01 29295.02
SERA29295.01EA 0 EUR
SERA29295.01 SERA29295.02
Methyl green zinc chloride salt
Methyl green zinc chloride salt
Formule: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151094
CAS nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4