Erythromycin
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
21208.02 21208.03
SERA21208.02EA 0 EUR
SERA21208.02 SERA21208.03
Erythromycin
Erythromycin
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084654
CAS nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable