(±)-2-Methylglutaric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11823.06 A11823.14 A11823.22
A11823.06EA 54.7 EUR
A11823.06 A11823.14 A11823.22
(±)-2-Methylglutaric acid ≥98%
(±)-2-Methylglutaric acid
Purity: 98% CAS No.: 617-62-9 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 214-215°/22mm MDL No.: MFCD00002661
Formule: C₆H₁₀O₄
Kookpunt: 214…215 °C (22 mmHg)
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002661
CAS nummer: 617-62-9
EINECS: 210-521-7