Tris acetate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
7125.1 7125.2
ROTH7125.1EA 0 EUR
ROTH7125.1 ROTH7125.2
Tris acetate
Tris acetate
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038951
CAS nummer: 6850-28-8
EINECS: 229-939-6