CAPS sodium salt (3-(Cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodium 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulphonate
50758-2 50758-1
BMOL50758-2EA 0 EUR
BMOL50758-2 BMOL50758-1
CAPS sodium salt (3-(Cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
CAPS sodium salt (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
Formule: C₉H₁₈NNaO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269798
CAS nummer: 105140-23-6