1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21106.01
B21106.03
B21106.01EA
39.5
EUR
B21106.01
B21106.03
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 13991-08-7
Molecular Formula: C26H22P2
Formula Weight: 446.47
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00014081
Formule:
C₃₀H₂₄P₂ Smeltpunt: 185…189 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014081 CAS nummer: 13991-08-7 |