MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44135.18 44135.30 44135.A1
44135.18EA 71.2 EUR
44135.18 44135.30 44135.A1
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Purity: 98% CAS No.: 68399-77-9 Molecular Formula: C7H15NO5S Formula Weight: 225.27 Physical Form: Powder Melting Point: 276-279° MDL No.: MFCD00009629
Biological buffers, pH range 6.2-7.6
Formule: C₇H₁₅NO₅S
Smeltpunt: 276…279 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009629
CAS nummer: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6