3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15707.03
A15707.06
A15707.14
A15707.03EA
36.4
EUR
A15707.03
A15707.06
A15707.14
3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
3-(4-Morpholinyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 27292-49-5
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 149989
Formule:
C₁₀H₁₃NO₂ Smeltpunt: 127…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051675 CAS nummer: 27292-49-5 |