3-Quinolineboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
L20088.03 L20088.06
L20088.03EA 42.8 EUR
L20088.03 L20088.06
3-Quinolineboronic acid 95%
3-Quinolineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 191162-39-7 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8764547
Formule: C₉H₈BNO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183527
CAS nummer: 191162-39-7