8-Quinolineboronic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Quinolin-8-ylboronic acid
L19640.03
L19640.MD
L19640.03EA
126
EUR
L19640.03
L19640.MD
8-Quinolineboronic acid ≥99%
8-Quinolineboronic acid
Purity: 99%
CAS No.: 86-58-8
Molecular Formula: C9H8BNO2
Formula Weight: 172.98
Melting Point:
Formule:
C₉H₈BNO₂ Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01114698 CAS nummer: 86-58-8 Merck Index: 14,8069 |