4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 76.1 EUR
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
4-Nitroquinoline-N-oxide
Formule: C₉H₆N₂O₃
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006738
CAS nummer: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %