Tungsten(V) ethoxide
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
41794.04
41794.09
41794.04EA
106
EUR
41794.04
41794.09
Tungsten(V) ethoxide
Tungsten(V) ethoxide
CAS No.: 26143-11-3
Molecular Formula: C10H25O5W
Formula Weight: 409.15
Flash Point:
Intermediate for sol-gel coatings
Formule:
C₁₀H₂₅O₅W Kookpunt: 110…115 °C (1 mmHg) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00078041 CAS nummer: 26143-11-3 |