Ponceau S
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
5938.1 5938.2
ROTH5938.1EA 0 EUR
ROTH5938.1 ROTH5938.2
Ponceau S
Ponceau S
Formule: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003892
CAS nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2