Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
24291.02 24291.03
SERA24291.02EA 0 EUR
SERA24291.02 SERA24291.03
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00070121
CAS nummer: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2