2'-Deoxyinosine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
H52292.MD H52292.03 H52292.06
H52292.MDEA 21.9 EUR
H52292.MD H52292.03 H52292.06
2'-Deoxyinosine ≥98%
2'-Deoxyinosine
Purity: 98+% CAS No.: 890-38-0 Molecular Formula: C10H12N4O4 Formula Weight: 252.23 MDL No.: MFCD00005762
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005762
CAS nummer: 890-38-0
EINECS: 212-964-1