Adenosine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
6122.1 6122.2 6122.3
ROTH6122.1EA 0 EUR
ROTH6122.1 ROTH6122.2 ROTH6122.3
Adenosine
Adenosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005752
CAS nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9