Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Adenosine 5'-triphosphoric acid disodium, Adenosine 5′-triphosphate disodium salt, ATP 2Na, ATP disodium salt, Adenosine 5ʹ-Triphosphate, Disodium Salt
10920.01 10920.02 10920.03 10920.04
SERA10920.01EA 0 EUR
SERA10920.01 SERA10920.02 SERA10920.03 SERA10920.04
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
MDL Nummer: MFCD00080339
CAS nummer: 987-65-5
EINECS: 213-579-1