Inosine
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
26250.02 26250.03
SERA26250.02EA 0 EUR
SERA26250.02 SERA26250.03
Inosine
Inosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066770
CAS nummer: 58-63-9
EINECS: 200-390-4