Thymidine (2'-deoxythymidine)
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
18600.02
18600.03
SERA18600.02EA
0
EUR
SERA18600.02
SERA18600.03
Thymidine (2'-deoxythymidine)
Thymidine (2'-deoxythymidine)
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O₅ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006537 CAS nummer: 50-89-5 EINECS: 200-070-4 |