Amphotericin B
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
0246.1 0246.2 0246.3
ROTH0246.1EA 0 EUR
ROTH0246.1 ROTH0246.2 ROTH0246.3
Amphotericin B
Amphotericin B
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00877763
CAS nummer: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2