2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 332-77-4
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Formule:
C₆H₁₀O₃ Kookpunt: 160…162 °C Smeltpunt: < –40 °C Dichtheid: 1,072 Vlampunt: 47 °C (116 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003220 CAS nummer: 332-77-4 EINECS: 206-367-5 UN: 3271 ADR: 3,III |