POPSO sesquisodium salt (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid sesquisodium salt)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: POPSO sesquisodium, 3,3'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(2-hydroxypropane-1-sulphonic acid), sodium salt(2:3)
6965.1 6965.2
ROTH6965.1EA 0 EUR
ROTH6965.1 ROTH6965.2
POPSO sesquisodium salt (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid sesquisodium salt)
POPSO sesquisodium salt (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid sesquisodium salt)
Formule: C₂₀H₄₁N₄Na₃O₁₆S₄
MW: 793.8099 g/mol
MDL Nummer: MFCD00070004
CAS nummer: 108321-08-0