3-(2-Furyl)acrylic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Furan-2-yl)acrylic acid
B21653.14 B21653.22 B21653.30
B21653.14EA 40.2 EUR
B21653.14 B21653.22 B21653.30
3-(2-Furyl)acrylic acid ≥99%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 539-47-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 140-144° Boiling Point: 286° Merck Reference: 14,4297 MDL No.: MFCD00003257
Formule: C₇H₆O₃
Kookpunt: 286 °C
Smeltpunt: 140…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003257
CAS nummer: 539-47-9
EINECS: 208-718-8
Merck Index: 14,4297