1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26952.06
H26952.18
H26952.06EA
82.8
EUR
H26952.06
H26952.18
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 65039-10-3
Molecular Formula: C7H11ClN2
Formula Weight: 158.63
Melting Point: 49-51°
MDL No.: MFCD07784450
Formule:
C₇H₁₁ClN₂ Smeltpunt: 49…51 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07784450 CAS nummer: 65039-10-3 |