4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
373230010 373230050 373230250
ACRO373230010EA 52.5 EUR
ACRO373230010 ACRO373230050 ACRO373230250
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.24 g/mol
Smeltpunt: 174…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006441
CAS nummer: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %