4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B24936.03 B24936.06 B24936.14
B24936.03EA 45.1 EUR
B24936.03 B24936.06 B24936.14
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 1134-35-6 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 128995
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.24 g/mol
Smeltpunt: 171…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006441
CAS nummer: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2