Grondwater monsternamecapsules, Polycap™ GW, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6724-6004 6714-6004
701-0173EA 5090 EUR
701-0173 701-0164
Grondwater monsternamecapsules, Polycap™ GW, Whatman™
Filters Membraanfiltercapsules
Deze Polycap™ GW (grondwater) capsulefilters zijn speciaal ontworpen voor monstervoorbereiding van grondwatermonsters voor analyse van opgeloste metalen. Het in-line ontwerp met getrapte slangpinnen en hydrofiel polyethersulfon (PES) membraan maakt het gemakkelijk te gebruiken voor veldmonsters.
  • Stepped hose barb fittings allow for connection directly to outlet of a sampling pump with various size tubing
  • Effective filtration surface area of 600 cm² to ensure rapid sample collection
  • PES filters in thermally fused housing eliminate sample contamination that could come from glues, adhesives, metals, epoxies, or extraneous materials
  • Lot number printed on each unit for traceability supports use in regulated field sampling methods such as EPA Method 3005 for ground water analysis
De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en andere milieubeschermingsinstanties hebben protocollen die de ondersteuning van grondwaterbemonstering specificeren met een 0,45 µm filter voorafgaand aan het analyseren van opgeloste of gesuspendeerde metalen (EPA-methode 3005).