Disposable bailers
Leverancier: Sampling Systems
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5040A-1000 5040W-1000
SAMP5040A-1000EA 376 EUR
SAMP5040A-1000 SAMP5040W-1000
Disposable bailers
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
Wegwerpbare vaten ontworpen voor bemonstering uit putten of opslagsilo's.
Verpakking: Individueel verpakt.
Opgelet: Niet geschikt voor vloeistoffen met een hoge dichtheid.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable