Wegwerppoederlansen, SteriWare®
Leverancier: Sampling Systems
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SteriWare®
SAMP8064H-1000EA 310 EUR
SAMP8064H-1000 SAMP8064H-1000S SAMP8064H-500 SAMP8064H-500S 231-3500 231-3501 231-3502 231-3503 SAMP8063H-300S SAMP8063H-300
Wegwerppoederlansen, SteriWare®
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
Deze wegwerppoederlansen zijn ontworpen voor het nemen van dwarsdoorsnedemonsters door een bulkpoeder.
  • Wegwerpartikelen – Er is geen reiniging nodig voor of na het nemen van monsters
  • Geassembleerd en verpakt in een medische cleanroom
  • BSE/TSE-vrij, volledige traceerbaarheid van batches
Geschikt voor industrieën zoals farmaceutica, voeding, chemie, cosmetica en biotechnologie.
Certificaten: FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. ATEX Zone -0119, 0, 1.