Ankerlijnen, MH00
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1002891 1002892 1002893 1002895
118-0421EA 65.42 EUR
118-0421 118-0422 118-0423 118-0425
Ankerlijnen, MH00
Valbescherming Ankerlijnen
Gevlochten polyamide touw geschikt voor lijnklemmen van 14 mm/16 mm. Geschikt voor verticale, horizontale en hellende toepassingen.
  • Betrouwbaar en lichtgewicht
  • Scheurbestendigheid: >22 KN
Certificaten: EN 353-2: Guide type valblokken op een flexibele ankerlijn voldoen aan de norm als ze gebruikt worden met MILLER-lijnklemmen, EN 362 (touw)
Leveringsinformatie: Geleverd met een tegengewicht en een karabijnhaak met schroefsluiting ML00 die voldoet aan EN696