Cleanroom bondpapier, BioClean ISO Leaf™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICP-A4W80 BICP-A4P80 BICP-A4Y80 BICP-A4B80 BICP-A4G80
NITRBICP-A4W80EA 25.3 EUR
NITRBICP-A4W80 NITRBICP-A4P80 NITRBICP-A4Y80 NITRBICP-A4B80 NITRBICP-A4G80
Cleanroom bondpapier, BioClean ISO Leaf™
Papier
Glad oppervlak, verpakt in ISO Klasse 4/Klasse 10 cleanroom, met individueel lotnummer.
  • Latexvrij
  • Hittebestendig
  • Bevat geen zware metalen
  • Lage deeltjesafgifte en laag gehalte aan ionen
Verpakking: 250 vellen per gesloten PE zak; 10 PE zakken per karton (2500 vellen).