Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase
Leverancier: FINNZYMES REAGENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F-549L F-549S F-549XL
F-549LEA 678 EUR
F-549L F-549S F-549XL
Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase
Reagentia voor nucleïnezuren End-point PCR Enzymes and Kits
Met Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase kan een groot aantal primers worden gebruikt, inclusief primers met een lage smelttemperatuur. Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase is ideaal voor uiteenlopende PCR-toepassingen van standaard PCR-werkzaamheden tot zeer veeleisende toepassingen zoals klonen en PCR met hoge doorvoer. Deze proofreading DNA-polymerase heeft een structuur die vergelijkbaar is met die van Pyrococcus en is voorzien van een uniek dsDNA-bindend domein, waardoor het enzym zeer robuust, snel en nauwkeurig is.
  • Geen temperatuurafhankelijke beperkingen voor uitgloeiing
  • Reactie kan bij kamertemperatuur worden ingesteld
  • Onmiddellijke heractivatie dankzij de unieke Hot Start-technologie
  • Snel PCR-enzym, zeer betrouwbaar (meer dan 6 keer zo nauwkeurig als Pfu)
  • Robuust enzym met hoge tolerantie tegen PCR-inhibitoren, minimale optimalisatie vereist