VWR®, buretten, rechte kraan
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-4139EA 57.6 EUR
612-4139 612-4140 612-4141
VWR®, buretten, rechte kraan
Buretten
Borosilicaatglas 3.3, klasse AS.
  • Schellbach-streep, kraan met glazen sleutel
  • Schaalverdeling in contrastrijke blauwe emaillekleur
  • Geleverd met batchcertificaat
Certificaten: DIN EN ISO 385