VWR®, maatpipetten, type 3, klasse B
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-4122EA 16.8 EUR
612-4122 612-4123 612-4124 612-4125 612-4126 612-4127 612-4128 612-4121
VWR®, maatpipetten, type 3, klasse B
Pipetten Gegradueerde pipetten
Borosilicaat 9.1 glas.
  • Gejusteerd op (TD, Ex)
  • Markering en opschriften ingebrand in bruine kleur
  • Met uiteinde met katoenen plug (katoenen plugs niet inbegrepen)
DIN 12696
Certificaten: DIN 12696