VWR®, Trechters met korte steel, voor eenmalig gebruik
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
221-0251EA 51.7 EUR
221-0251 221-0252 221-0253
VWR®, Trechters met korte steel, voor eenmalig gebruik
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
PP of PS.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Goede temperatuurbestendigheid
  • PP-trechters zijn autoclaveerbaar
Geschikt voor gebruik met standaard filterpapier.