Water, SupraSolv® GC_HS, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Hydrogen oxide
MQ100
1.00577.2500
1.00577.1000
1.00577.2500EA
160
EUR
1.00577.2500
1.00577.1000
Water, SupraSolv® GC_HS, Supelco®
Water
Formule:
H₂O MW: 18.02 g/mol Kookpunt: 100 Smeltpunt: 0 Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011332 CAS nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Specification Test Results
Molar Mass | 18.02 g/mol |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 23 hPa (20 °C) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |