Spuitflessen, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0309-0010 0309-0002 0309-0005
215-2963EA 11.1 EUR
215-2963 215-2961 215-2962
Spuitflessen, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Flessen Flessen met verstuiver
LDPE, transparant, PP spuitopzetstuk, PE slangen, roestvrijstalen gewicht.
  • Ononderbroken spuiten, zelfs omgekeerd
  • Verstelbare tuit, diameter 0,6 mm
  • Hoeveelheid per spuitslag: 1,2 ml ±0,1
Met standaardspuitflessen kunt u niet ondersteboven spuiten. Zodra de aanzuigslang niet langer is ondergedompeld in vloeistof, werkt de spuitfles niet meer. Dit geldt niet voor de bovenhoofdse spuitfles Turn 'n' Spray. Deze spuitfles is voorzien van een speciale technologie waarmee u vanuit iedere positie kunt spuiten. Dat betekent dat u met deze praktische en handigeMore Product Information