VWR®, Monsterrecipiënt, conisch, met schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-0855EA 104 EUR
216-0855 216-0856 216-0857 216-0858 216-0859 216-0860 216-0861 216-0862 216-0863 216-0864 216-0865 216-0868 216-0869 216-1185 216-3949
VWR®, Monsterrecipiënt, conisch, met schroefdop
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
PP.
  • Compleet assortiment verkrijgbaar met verschillende dopkleuren
  • Zowel steriel als niet-steriel, individueel verpakt of bulk
  • Mat etiketgedeelte
Ideaal voor gebruik als algemeen monsterrecipiënt. 120 ml inhoud.