Mini verticale elektroforese-eenheid, SE260 Mighty Small II Deluxe
Leverancier: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SE260B SE260-10A-1.0
732-1765EA 810 EUR
732-1765 732-2598
Mini verticale elektroforese-eenheid, SE260 Mighty Small II Deluxe
Elektroforesesystemen Verticale gelelektroforesesystemen
De SE260 Mighty Small II Deluxe mini verticale elektroforese-eenheid combineert de voordelen van een klein formaat en efficiënte koeling voor snelle screening van eiwitten en nucleïnezuren.
  • Maximale glasplaatafmetingen 10 × 10,5 cm
  • Flexibel ontwerp, geschikt voor maat 10 × 8 cm met optionele accessoires
  • Geschikt voor een groot aantal voorgegoten gels
  • Efficiënte actieve koeling zorgt voor scherpe banden
  • Verwerk maximaal twee gels (maximaal 30 monsters) tegelijkertijd onder identieke omstandigheden
  • Snel en eenvoudig te monteren
Leveringsinformatie: Complete eenheid bevat onderste bufferkamer, bovenste bufferkamer/koelkern, veiligheidsdeksel met hoogvoltagedraden, giethouder met afdichtpakkingen, 2× gietklemaccessoires, 4× nokken, 10× rechthoekige glazen platen (10 × 10,5 cm), 5× alumina-platen met uitsparing (10 × 10,5 cm), veerklemmen, 2× kammen (10-wells, dikte 0,75 mm), en 4× spacers, 0,75 mm. Basiseenheid met hetzelfde als hierboven, zonder kammen, spacers, platen en gietsysteem, die alle afzonderlijk kunnen worden besteld.