4-Bromoanthranilic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55829.03 H55829.06
H55829.03EA 78.1 EUR
H55829.03 H55829.06
4-Bromoanthranilic acid 97%
4-Bromoanthranilic acid
Purity: 97% CAS No.: 20776-50-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: 230-234° MDL No.: MFCD03618454
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 230…234 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03618454
CAS nummer: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III