4-Phenoxybenzyl bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
H33895.MD H33895.03
H33895.MDEA 107 EUR
H33895.MD H33895.03
4-Phenoxybenzyl bromide ≥97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038693
CAS nummer: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III