Iodine trichloride (Wijs'reagent) 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H56005.06
H56005.14
H56005.22
H56005.06EA
35.3
EUR
H56005.06
H56005.14
H56005.22
Iodine trichloride (Wijs'reagent) 97%
Iodine trichloride (Wijs'reagent)
Formule:
ICl₃ MW: 233.26 g/mol Smeltpunt: 63 Dichtheid: 1.23 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 40 Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00036291 CAS nummer: 865-44-1 EINECS: 212-739-8 UN: 3085 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5020 |