Trimethoxysilane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
392170050 392170250 392171000
ACRO392170050EA 52.4 EUR
ACRO392170050 ACRO392170250 ACRO392171000
Trimethoxysilane 95%
Trimethoxysilane
Formule: C₃H₁₀O₃Si
Kookpunt: 81…83 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –115 °C
Dichtheid: 0,96 g/cm³
Vlampunt: –9 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008340
CAS nummer: 2487-90-3
EINECS: 219-637-2
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %